Läs mer
Benzo[b]tiofen-2-karboxamid, 97 %
Produktkod. 11485023
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485023 5 g 5g
11475023 1 g 1g
11495023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12292.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 6314-42-7 | C9H7NOS | 177,221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6314-42-7
Molekylformel C9H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 177.221
MDL-nummer MFCD00052505
InChI-nyckel GYSCBCSGKXNZRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxamide, thianaphthene-2-carboxamide, benzothiophene carboxamide, 2-benzo b thiophenecarboxamide, #
PubChem CID 237073
IUPAC-namn 1-bensotiofen-2-karboxamid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-2-carboxamide
Smältpunkt 176 °C till 178 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4467
Formel vikt 177.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.