Läs mer
Benso[b]tiofen-2-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11464074
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464074 1 g 1g
11474074 5 g 5g
11484074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12471.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 6314-28-9 | C9H6O2S | 178,21 g/mol
Benso[b]tiofen-2-karboxylsyra är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Benso[b]tiofen-2-karboxylsyra är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton och kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6314-28-9
Molekylformel C9H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 178.21
MDL-nummer MFCD00051636
InChI-nyckel DYSJMQABFPKAQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxylic acid, thianaphthene-2-carboxylic acid, thionaphthene-2-carboxylic acid, tnca, benzothiophene-2-carboxylic acid, 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, unii-hlr49221fq, thionapthene-2-carboxylic acid, thianaphthene-2-carboxylicacid
PubChem CID 95864
IUPAC-namn 1-bensotiofen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 236 °C till 242 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 124613
Merck Index 14,9345
Löslighetsinformation Löslig i etanol, aceton och kloroform. Olöslig i vatten.
Formel vikt 178.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.