Läs mer
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10653383 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Glass bottle; 1g
Produktkod.
10653383 Glass bottle; 1g
1 options
Produktkod. 10653383 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
CAS 175135-07-6
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H8N2OS
MDL-nummer MFCD00052501
Kvantitet 1g
Synonym benzo b thiophene-2-carbohydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylic hydrazide, thianaphthene-2-carboxylic hydrazide, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, hydrazide, maybridge1_008989, acmc-1c3go, #, benzo b thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
InChI-nyckel ZXKPFIRPUUAAPQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER NNC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
IUPAC-namn 1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Molekylvikt (g/mol) 192.24
PubChem CID 519437
Formel vikt 192.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.