Läs mer
Benzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15229786 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15229786 1g 1g
1 options
Produktkod. 15229786 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
May develop some turbidity or precipitate
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 90001-64-2
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C8H5ClO2S2
Kvantitet 1g
Synonym benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, benzothiophene-2-sulfonyl chloride, pubchem10221, 2-benzothiophenesulfonyl chloride, benzo b thiophen-2-ylchlorosulfone, 1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, 1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride
InChI-nyckel FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 232.71
PubChem CID 2776333
Formel vikt 232.71
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.