missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benso[b]tiofen-3-ättiksyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11317615
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
500mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11317615

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05855.04

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 1131-09-5 | C10H8O2S | 192.232 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1131-09-5
Molekylformel C10H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 192.232
MDL-nummer MFCD00051637
InChI-nyckel VFZQJKXVHYZXMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-acetic acid, benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thienylacetic acid, acetic acid, 3-benzo b thienyl, 2-benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-benzo b thiophen-3-ylacetic acid, benzothiophene-3-acetic acid, 2-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thiopheneacetic acid
PubChem CID 70799
IUPAC-namn 2-(l-bensotiofen-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Smältpunkt 108°C to 112°C
Kvantitet 2 g
Beilstein 143357
Formel vikt 192.24
Procent renhet ≥98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.