Läs mer
Benso[b]tiofen-3-ättiksyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307615
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307615 500 mg 500mg
11317615 2 g 2g
11327615 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307615 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05855.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1131-09-5 | C10H8O2S | 192.232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1131-09-5
Molekylformel C10H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 192.232
MDL-nummer MFCD00051637
InChI-nyckel VFZQJKXVHYZXMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-acetic acid, benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thienylacetic acid, acetic acid, 3-benzo b thienyl, 2-benzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-benzo b thiophen-3-ylacetic acid, benzothiophene-3-acetic acid, 2-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, 3-benzo b thiopheneacetic acid
PubChem CID 70799
IUPAC-namn 2-(l-bensotiofen-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Smältpunkt 108°C to 112°C
Kvantitet 500 mg
Beilstein 143357
Formel vikt 192.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.