Läs mer
Benzo[b]thiophene-3-acetonitrile, 98+%
Produktkod. 11362576
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362576 5 g 5g
11352576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08547.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3216-48-6 | C10H7NS | 173.233 g/mol
Benzo[b]thiophene-3-acetonitrile is used to produce 2-(5-Bromo-benzo[b]thiophen-3-yl)-ethylamine; hydrochloride. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzo[b]thiophene-3-acetonitrile is used to produce 2-(5-Bromo-benzo[b]thiophen-3-yl)-ethylamine; hydrochloride. It is also used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Incompatible with oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3216-48-6
Molekylformel C10H7NS
Molekylvikt (g/mol) 173.233
MDL-nummer MFCD00027389
InChI-nyckel DEELHLMCCWZFFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-acetonitrile, 2-benzo b thiophen-3-yl acetonitrile, 2-1-benzothiophen-3-yl acetonitrile, thianaphthene-3-acetonirile, 1-benzothien-3-ylacetonitrile, benzo b thiophen-3-yl-acetonitrile, benzo b thiophen-3-yl acetonitrile, 3-cyanomethylbenzothiophene, acmc-1bn87
PubChem CID 76681
IUPAC-namn 2-(1-benzothiophen-3-yl)acetonitrile
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Smältpunkt 62°C to 66°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 125487
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 173.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.