Läs mer
Benzo[b]tiofen-3-borsyra pinakolester, 95 %
Produktkod. 15469365
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469365 250 mg 250mg
15459365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51876.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 171364-86-6 | C14H17BO2S | 260,158 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171364-86-6
Molekylformel C14H17BO2S
Molekylvikt (g/mol) 260.158
MDL-nummer MFCD11110552
InChI-nyckel LTSGSDOTQABJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1-benzothiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b thiophene-3-boronic acid pinacol ester, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, benzo b thiophene, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-benzo b thiophen-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboro lane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-benzo b thiophen-3-yl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 10658979
IUPAC-namn 2-(1-bensotiofen-3-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CSC3=CC=CC=C23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 260.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.