missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine Hydrochloride Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 465515-36-0 |
| Molekylformel | C9H8N2S.HCl.H2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzo[b]thiophene-3-carboximidamide, hydrochloride, hydrate (1:1:1), Benzo[b]thiophene-3-carboximidamide, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2S.ClH.H2O/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8;;/h1-5H,(H3,10,11);1H;1H2 |
| LEDER | O.Cl.NC(=N)c1csc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-benzothiophene-3-carboximidamide;hydrate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.71 |
| Formel vikt | 230.0281 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?