Läs mer
Benso[b]tiofen-3-karboxylsyra, 96 %
Produktkod. 11474540
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474540 1 g 1g
11484540 5 g 5g
15467857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474540 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50105.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 5381-25-9 | C9H6O2S | 178,205 g/mol
Benso[b]tiofen-3-karboxylsyra används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Benso[b]tiofen-3-karboxylsyra används som organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5381-25-9
Molekylformel C9H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 178.205
MDL-nummer MFCD01846406
InChI-nyckel DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
PubChem CID 601280
IUPAC-namn 1-bensotiofen-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Smältpunkt 174°C to 176°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.22
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.