Läs mer
Benso[b]tiofen-3-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15437898
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437898 250 mg 250mg
15427898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61368.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18494-87-6 | C8H5ClO2S2 | 232,696 g/mol
Benso[b]tiofen-3-sulfonylklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Benso[b]tiofen-3-sulfonylklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Svårlöslig i vatten (0,091 g
/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18494-87-6
Molekylformel C8H5ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 232.696
MDL-nummer MFCD02681897
InChI-nyckel WYYRQMZTUXFUTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-3-sulfonylchloride, benzo b thiophene-3-sulphonyl chloride, pubchem14540, 3-chlorosulphonyl-benzothiophene, benzothiophene-3-sulfonylchloride, 3-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, benzo b thiophen-3-ylchlorosulfone
PubChem CID 2776340
IUPAC-namn 1-bensotiofen-3-sulfonylklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene-3-sulfonyl chloride
Smältpunkt 86 °C till 88 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Beilstein 1285265
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (0,091 g/L vid 25 °C).
Formel vikt 232.71
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.