Läs mer
Benzo[b]thiophene, 98+%
Produktkod. 11479443
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479443 100 g 100g
11459443 5 g 5g
11469443 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479443 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12328.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-15-8 | C8H6S | 134.196 g/mol
Benso[b]tiofen används vid framställning av 2-tianaftenylfenyllitium, via metallering med n-butyllitium. Det används i den ekologiska såväl som läkemedelsindustrin som en komponent i syntesen av raloxifen, ett läkemedel mot bröstcancer eller hydroavsvavlingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Benso[b]tiofen används vid framställning av 2-tianaftenylfenyllitium, via metallering med n-butyllitium. Det används i den ekologiska såväl som läkemedelsindustrin som en komponent i syntesen av raloxifen, ett läkemedel mot bröstcancer eller hydroavsvavlingsreaktioner.
Löslighet Löslig i vatten (0,13 g
/L vid 20 C), kloroform °och metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-15-8
Molekylformel C8H6S
Molekylvikt (g/mol) 134.196
MDL-nummer MFCD00005864
InChI-nyckel FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene, thianaphthene, benzothiophene, benzothiofuran, thionaphthene, 1-thiaindene, thianaphthen, benzothiophen, thianaphtene, 1-benzothiophen
PubChem CID 7221
ChEBI CHEBI:35858
IUPAC-namn 1-bensotiofen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[b]thiophene
Smältpunkt 28°C to 32°C
Densitet 1.149
Kokpunkt 221°C to 222°C
Flampunkt 91°C (195°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 80580
Merck Index 14,9303
Löslighetsinformation Soluble in water (0.13g/L at 20°C),chloroform and methanol.
Formel vikt 134.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.