Läs mer
Benzo[c][1,2,5]oxadiazole, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30943989
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30943989 25 g 25g
30933516 1 g 1g
30933908 5 g 5g
30934962 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30943989 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11576425g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[c][1,2,5]oxadiazole
CAS 273-09-6
Molekylformel C6H4N2O
MDL-nummer MFCD00068064
Kvantitet 25 g
LEDER O1N=C2C=CC=CC2=N1
Molekylvikt (g/mol) 120.11
Procent renhet 97%