Läs mer
Benso[c][1,2,5]tiadiazol-5-borsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10737728 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10737728 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10737728 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430570010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 1168135-03-2 | C12H15BN2O2S | 262,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1168135-03-2
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 84,0 °C till 86,0 °C
Färg Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H15BN2O2S
MDL-nummer MFCD11867874
Kvantitet 1 g
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 thiadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb346, benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-boronic acid, pinacol ester
InChI-nyckel KISHNZJGTMYYKH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NSN=C2C=C1
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-bensotiadiazol
Molekylvikt (g/mol) 262.13
PubChem CID 46738015
Formel vikt 262.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-5-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.