Läs mer
Benzo[c]phenanthrene-d5, TRC
Produktkod. 30338427
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30338427 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30338427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1219022.5MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Benzo[c]phenanthrene-d5
CAS 1795011-61-8
Molekylformel C18 D5 H7
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 3,4-Benzophenanthrene-d5, Benzo[e]phenanthrene-d5, Tetrahelicene-d5
InChI formel InChI=1S/C18H12/c1-3-7-16-13(5-1)9-11-15-12-10-14-6-2-4-8-17(14)18(15)16/h1-12H/i1D,3D,5D,7D,9D
LEDER [2H]c1cc2ccc3ccccc3c2c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c14
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuteriobenzo[c]phenanthrene
Molekylvikt (g/mol) 233.32
Formel vikt 233.125
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.