Läs mer
Benso[d]isoxazol-3-ol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10191212
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10191212 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10553052 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10191212 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01278DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 21725-69-9
Molekylformel C7H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 135.122
MDL-nummer MFCD00125030
InChI-nyckel QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
PubChem CID 210830
IUPAC-namn 1,2-bensoxazol-3-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[d]isoxazol-3-ol
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 135.12
Procent renhet 95%