missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzo[d]isoxazol-3-yl-methanesulfonyl Chloride, technical grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[d]isoxazol-3-yl-methanesulfonyl chloride |
| CAS | 73101-65-2 |
| Molekylformel | C8 H6 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonyl chloride, Benzo[d]isoxazol-3-ylmethanesulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2 |
| LEDER | ClS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1,2-benzoxazol-3-ylmethanesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.66 |
| Formel vikt | 230.9757 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?