Läs mer
Benzo[d]thiazol-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[d]thiazol-4-amine |
| CAS | 1123-51-9 |
| Molekylformel | C7H6N2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2S/c8-5-2-1-3-6-7(5)9-4-10-6/h1-4H,8H2 |
| LEDER | C1=CC(=C2C(=C1)SC=N2)N |
| IUPAC-namn | 1,3-benzothiazol-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.2 |
| Formel vikt | 150.0252 |