Läs mer
Benzo[e]pyrene-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[e]pyrene D12 |
| CAS | 205440-82-0 |
| Molekylformel | C20 2H12 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzo[e]pyrene-d12 (9CI), Benzo(e)pyrene D12, Benzo[e]pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c2c5c34 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[e]pyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.38 |
| Formel vikt | 264.1692 |