Läs mer
Benso(e)pyren, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12929434 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12929434 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12929434 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S440
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo(e)pyrene
Förpackning Ampull
CAS 192-97-2, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C20H12
InChI-nyckel TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC4=C3C5=C(C=CC=C25)C=C4
IUPAC-namn benso[e]pyren
Molekylvikt (g/mol) 252.316
PubChem CID 9128
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34567
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzo(e)pyrene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, Benzo[e]pyrene