Läs mer
Benso[g]krysen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15572383 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15572383 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15572383 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460270010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[g]chrysene
CAS 196-78-1
Smältpunkt 126,0 °C
Kokpunkt 525,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C22H14
Kvantitet 1 g
Synonym benzo g chrysene, benzo a triphenylene, naphthophenanthrene, unii-e7mq64xu75, 1,2,3,4-dibenzphenanthrene, 1,2,3,4-dibenzophenanthrene, 1,2:3,4:7,8-tribenznaphthalene, benzochrysene, acmc-20gx0y
InChI-nyckel JZOIZKBKSZMVRV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Molekylvikt (g/mol) 278.35
PubChem CID 9140
Formel vikt 278.35
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzo[g]chrysene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.