Läs mer
Benzo[ghi]perylen, 98+%
Produktkod. 10206523 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10206523 25 mg Glasflaska 25mg
10105643 5 mg Glasflaska 5mg
10498430 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10206523 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105550250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 191-24-2 | C22H12 | 276,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191-24-2
Molekylformel C22H12
Molekylvikt (g/mol) 276.33
MDL-nummer MFCD00004135
InChI-nyckel GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo ghi perylene, 1,12-benzoperylene, 1,12-benzperylene, benzo g,h,i perylene, benzo ghi pyrilene, benzo-1,12-perylene, unii-5zme2e2q9l, ccris 784
PubChem CID 9117
ChEBI CHEBI:34568
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[ghi]perylene
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 276,0 °C till 280,0 °C
Färg Gult
Kokpunkt >500,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 276.33
Procent renhet 98+%
Fysisk form Needle-like Crystals or Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzo[ghi]perylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.