Läs mer
Benzo[ghi]perylen, TRC
Produktkod. 17922965
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17922965 5 g
17915065 25 mg
17991975 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17922965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2077005G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191-24-2
Molekylformel C22 H12
Molekylvikt (g/mol) 276.33
Synonym Benzo[ghi]perylene, 1,12-Benzoperylene, 1,12-Benzperylene, NSC 89275
IUPAC-namn Benzo[g,h,i]perylen
LEDER c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo[ghi]perylene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
Formel vikt 276.0939
Procent renhet >95%