Läs mer
Benso(j)Fluoranten, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12939434 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12939434 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12939434 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S450
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Benso(j)fluoranten205-82-31000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo(j)fluoranthene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 205-82-3, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Fast
Molekylformel C20H12
Färg Vitt
pH 8 to 9
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KHNYNFUTFKJLDD-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=CC=CC5=C4C3=CC=C5
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 252.316
PubChem CID 9152
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82291
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzo(j)fluoranthene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, benzo[j]fluoranthene
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning