missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzo[j]fluoranthene, TRC

Produktkod. 18033730
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18033730 250 mg
18030330 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18033730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB205690250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 205-82-3
Molekylformel C20 H12
Molekylvikt (g/mol) 252.31
Synonym Benzo[j]fluoranthene, 10,11-Benzofluoranthene, 7,8-Benzfluoranthene, Benzo-12,13-fluoranthene, Dibenzo[a,jk]fluorene, Benzo(j)fluoranthene
IUPAC-namn Benzo[j]fluoranthene
LEDER c1ccc2c3c(ccc2c1)c4cccc5cccc3c45

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzo(j)fluoranthene
Analyt- eller komponentnamn Benzo(j)fluoranthene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C20H12/c1-2-8-15-13(5-1)11-12-17-16-9-3-6-14-7-4-10-18(19(14)16)20(15)17/h1-12H
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 252.0939
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.