missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile |
| CAS | 72851-41-3 |
| Molekylformel | C22 H10 N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile, 7,12-Dicyanobenzo[k]fluoranthene |
| InChI formel | InChI=1S/C22H10N2/c23-11-18-14-7-1-2-8-15(14)19(12-24)22-17-10-4-6-13-5-3-9-16(20(13)17)21(18)22/h1-10H |
| LEDER | N#Cc1c2c3cccc4cccc(c2c(C#N)c5ccccc15)c34 |
| IUPAC-namn | benzo[k]fluoranthene-7,12-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.33 |
| Formel vikt | 302.0844 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?