Läs mer
Benzo[k]fluoranthene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo(k)fluoranthene |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzo(k)fluoranthene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 252.0939 |
| Procent renhet | >95% |