Läs mer
Bensobicyklon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324601
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324601 1 ml
1 options
Produktkod. 30324601 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10536800AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzobicyclon
CAS 156963-66-5
Analyt- eller komponentnamn Benzobicyclon
Frakt skick +20°C
Molekylformel C22 H19 Cl O4 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-4-(phenylthio)bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, SB 500, SB 500 (herbicide)
InChI formel InChI=1S/C22H19ClO4S2/c1-29(26,27)16-9-10-17(18(23)12-16)21(25)19-20(24)13-7-8-14(11-13)22(19)28-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,9-10,12-14H,7-8,11H2,1H3/t13-,14+/m1/s1
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2=C(Sc3ccccc3)[C@H]4CC[C@H](C4)C2=O)c(Cl)c1
IUPAC-namn (1S,5R)-3-(2-klor-4-metylsulfonylbenzoyl)-2-fenylsulfanylbicyklo[3.2.1]okt-2-en-4-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 446.97
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 446.0413 g/mol