missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzocaine Acetylsalicylamide, Mikromol™

Produktkod. 17974076
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974076 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17974076 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0094.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Benzocaine Acetylsalicylamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzocaine Acetylsalicylamide
CAS 23437-10-7
Analyt- eller komponentnamn Benzocaine Acetylsalicylamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H17 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzocaine Acetylsalicylamide
InChI formel InChI=1S/C18H17NO5/c1-3-23-18(22)13-8-10-14(11-9-13)19-17(21)15-6-4-5-7-16(15)24-12(2)20/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,21)
LEDER CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2OC(=O)C)cc1
IUPAC-namn ethyl 4-[(2-acetyloxybenzoyl)amino]benzoate
Molekylvikt (g/mol) 327.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 327.1107 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.