Läs mer
Benzokain Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30004207
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30004207 100 mg
1 options
Produktkod. 30004207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB203003100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzocaine Hydrochloride
CAS 23239-88-5
Molekylformel C9 H11 N O2 . H Cl
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6H,2,10H2,1H3;1H
LEDER Cl.CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn etyl 4-aminobenzoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 201.65
Formel vikt 201.056