Läs mer
Benzokain, Lipomed
Produktkod. 30460668
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30460668 50 mg
1 options
Produktkod. 30460668 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMBZC945FB50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Benzokain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
CAS 94-09-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O2
Synonym 4-Aminobenzoic Acid Imp. B (EP), Benzocaine, Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester (8 CI), (p-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-(Ethoxycarbonyl)aniline, 4-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-Aminobenzoic acid ethyl ester, 4-Carbethoxyaniline, Aethoform, Amben ethyl ester, Americaine, Anaesthan-syngala, Anaesthesin, Anaesthin, Anestezin, Anesthesin, Anesthesine, Anesthone, Baby Anbesol, Benzoak, Diet Ayds, Ethoform, Ethyl 4-aminobenzoate, Ethyl aminobenzoate, Ethyl p-aminobenzenecarboxylate, Ethyl p-aminobenzoate, Ethyl p-aminophenylcarboxylate, Gingicaine, Identhesin, Keloform, NSC 41531, NSC 4688, Norcain, Norcaine, Ora-jel, Orabase-B, Orthesin, Parathesin, Parathesine, Slim Mint Gum, Solu H, p-(Ethoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid ethyl ester, p-Carbethoxyaniline, p-Ethoxycarboxylic aniline, 4-Aminobenzoic Acid Impurity B
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn etyl 4-aminobenzoat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 165,079 g/mol