Läs mer
Benzokain, LoGiCal
Produktkod. 30457869
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457869 10 mg
1 options
Produktkod. 30457869 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0094.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
CAS 94-09-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Aminobenzoic Acid Imp. B (EP), Benzocaine, Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester (8CI), (p-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-(Ethoxycarbonyl)aniline, 4-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-Aminobenzoic acid ethyl ester, 4-Carbethoxyaniline, Aethoform, Amben ethyl ester, Americaine, Anaesthan-syngala, Anaesthesin, Anaesthin, Anestezin, Anesthesin, Anesthesine, Anesthone, Baby Anbesol, Benzoak, Diet Ayds, Ethoform, Ethyl 4-aminobenzoate, Ethyl aminobenzoate, Ethyl p-aminobenzenecarboxylate, Ethyl p-aminobenzoate, Ethyl p-aminophenylcarboxylate, Gingicaine, Identhesin, Keloform, NSC 41531, NSC 4688, Norcain, Norcaine, Ora-jel, Orabase-B, Orthesin, Parathesin, Parathesine, Slim Mint Gum, Solu H, p-(Ethoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid ethyl ester, p-Carbethoxyaniline, p-Ethoxycarboxylic aniline, 4-Aminobenzoic Acid Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn etyl 4-aminobenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 165,079 g/mol