missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzocaine N-D-Fructoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzocaine N-D-Fructoside |
| CAS | 78306-17-9 |
| Molekylformel | C15 H21 N O7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO7/c1-2-22-14(21)9-3-5-10(6-4-9)16-15(8-18)13(20)12(19)11(7-17)23-15/h3-6,11-13,16-20H,2,7-8H2,1H3/t11-,12-,13+,15-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(N[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]amino]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.33 |
| Formel vikt | 327.1318 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?