Läs mer
Benzokain, TRC
Produktkod. 30132624
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132624 100 g
30041068 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB202970100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-09-7
Molekylformel C9 H11 N O2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Synonym Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester (8CI), (p-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-(Ethoxycarbonyl)aniline, 4-(Ethoxycarbonyl)phenylamine, 4-Aminobenzoic acid ethyl ester, 4-Carbethoxyaniline, Aethoform, Amben ethyl ester, Americaine, Anaesthan-syngala, Anaesthesin, Anaesthin, Anbesol, Anestezin, Anesthesin, Anesthesine, Anesthone, Baby Anbesol, Benzoak, Benzocaine, Diet Ayds, Et-PABA, Ethoform, Ethyl 4-aminobenzoate, Ethyl aminobenzoate, Ethyl p-aminobenzenecarboxylate, Ethyl p-aminobenzoate, Ethyl p-aminophenylcarboxylate, Gingicaine, Identhesin, Keloform, NSC 41531, NSC 4688, Norcain, Norcaine, Ora-jel, Orabase-B, Orthesin, Parathesin, Parathesine, Slim Mint Gum, Solu H, p-(Ethoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid ethyl ester, p-Carbethoxyaniline, p-Ethoxycarboxylic aniline
IUPAC-namn etyl 4-aminobenzoat
LEDER CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminobenzoic acid ethyl ester (Benzocaine)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Formel vikt 165.079
Procent renhet >95%
Kvantitet 100 g