Läs mer
Bensoctaminhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30462420
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30462420 5 mg
1 options
Produktkod. 30462420 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1829.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoctamine Hydrochloride
CAS 10085-81-1
Analyt- eller komponentnamn Benzoctamine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H19 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
IUPAC-namn N-metyl-9,10-etanoantracen-9(10H)-methanaminhydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 285.81
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 285,1284 g/mol