Läs mer
Bensektaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30133472
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133472 100 mg
17914105 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB198200100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10085-81-1
Molekylformel C18 H19 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 285.81
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1)
IUPAC-namn N-metyl-9,10-etanoantracen-9(10H)-methanaminhydroklorid
LEDER Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoctamine Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H
Formel vikt 285.1284