Läs mer
Benzoestrol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoestrol |
| CAS | 85-95-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzoestrol |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C20 H26 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-4-19(14(3)15-6-10-17(21)11-7-15)20(5-2)16-8-12-18(22)13-9-16/h6-14,19-22H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(C(C)c1ccc(O)cc1)C(CC)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[3-ethyl-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-2-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.42 |
| Visa mer |