missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzoestrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoestrol |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzoestrol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-4-19(14(3)15-6-10-17(21)11-7-15)20(5-2)16-8-12-18(22)13-9-16/h6-14,19-22H,4-5H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 298.1933 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?