Läs mer
Benzofuran (1 mg/ml i diklormetan), TRC
Produktkod. 30390767
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30390767 10 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30390767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT116010X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Molekylformel C8 H6 O
Kvantitet 10 x 1 mL
Synonym 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
InChI formel InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
LEDER o1ccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-benzofuran
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Formel vikt 118.0419
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Benzo(b)furan 1 mg/mL