Läs mer
Benzofuran-3(2H)-ett, TRC
Produktkod. 30337536
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30337536 100 mg
1 options
Produktkod. 30337536 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB285433100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzofuran-3(2H)-one
CAS 7169-34-8
Molekylformel C8H6O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Benzofuran-3(2H)-one, 2,3-Dihydro-1-benzofuran-3-one, 2,3-Dihydro-3-oxobenzofuran, 2,3-Dihydrobenzofuran-3-one, Benzo[b]furan-3(2H)-one, Benzofuran-3(2H)-one, Benzofuran-3-one, Coumaran-3-one, Coumaranone, NSC 512726, beta-Coumaranone
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
LEDER O=C1COc2ccccc12
IUPAC-namn 1-benzofuran-3-ett
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Formel vikt 134.0368