Läs mer
Benzofuran-6-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzofuran-6-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O3/c10-9(11)7-2-1-6-3-4-12-8(6)5-7/h1-5H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 162.0317 |