Läs mer
Benzofuran, TRC
Produktkod. 30348053
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30348053 100 g
1 options
Produktkod. 30348053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB203580100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C8 H6 O
Kvantitet 100 g
Synonym 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
InChI formel InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
LEDER o1ccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-benzofuran
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Formel vikt 118.0419