Läs mer
Benzofuran, TRC
Produktkod. 30343314
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30343314 25 g
1 options
Produktkod. 30343314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20358025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzo(b)furan
CAS 271-89-6
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C8 H6 O
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204
InChI formel InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
LEDER o1ccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-benzofuran
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Formel vikt 118.0419