Läs mer
Bensofurazan-4-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15400598
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400598 250 mg 250mg
15480588 1 g 1g
15490588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54275.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114322-14-4 | C6H3ClN2O3S | 218,611 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114322-14-4
Molekylformel C6H3ClN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 218.611
MDL-nummer MFCD00068072
InChI-nyckel SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735446
IUPAC-namn 2,1,3-bensoxadiazol-4-sulfonylklorid
LEDER C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzofurazan-4-sulfonyl chloride
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 218.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.