Läs mer
Benzofuroxan, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Benzofuroxan |
| CAS | 480-96-6 |
| Molekylformel | C6H4N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00005807 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=NO1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.11 |
| Procent renhet | 98% |