Läs mer
Benzofuroxan, 98 %
Produktkod. 11368255
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368255 10 g 10g
11378255 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368255 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10144.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 480-96-6 | C6H4N2O2 | 136,11 g/mol
Bensofuroxan används som oxidationsmedel för framställning av 2-arylsubstituerade bensimidazoler, kinoxaliner och 1,4-bis(alkylamino)-9,10-antracendioner. Det är också stämt i syntesen av 1,2-dinitrosobensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensofuroxan används som oxidationsmedel för framställning av 2-arylsubstituerade bensimidazoler, kinoxaliner och 1,4-bis(alkylamino)-9,10-antracendioner. Det är också stämt i syntesen av 1,2-dinitrosobensen.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 480-96-6
Molekylformel C6H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 136.11
MDL-nummer MFCD00005807
InChI-nyckel OKEAMBAZBICIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuroxan, benzofuroxane, benzofurazan 1-oxide, benzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 1-oxide, benzofurazan, 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, benzo c 1,2,5-oxadiazol-1-ol, benzofurazan n-oxide
PubChem CID 68075
IUPAC-namn 3-oxido-2,1,3-bensoxadiazol-3-ium
LEDER C1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzofuroxan
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 125112
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 136.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.