Läs mer
Benzofuroxan, TRC
Produktkod. 30331665
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30331665 5 g
1 options
Produktkod. 30331665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2036805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzofuroxan
CAS 480-96-6
Molekylformel C6H4N2O2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzofurazan Oxide, Benzofurazan 1-Oxide, Benzofurazan N-Oxide, Benzofuroxan, Benzofuroxane, KIH 403, NSC 19930
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O2/c9-8-6-4-2-1-3-5(6)7-10-8/h1-4H
LEDER [O-][n+]1onc2ccccc12
IUPAC-namn 3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium
Molekylvikt (g/mol) 136.11