Läs mer
Bensoguanamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11394589
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394589 100 g 100g
11410711 500 g 500g
11420711 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20157.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-76-9 | C9H9N5 | 187.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-76-9
Molekylformel C9H9N5
Molekylvikt (g/mol) 187.21
MDL-nummer MFCD00023187
InChI-nyckel GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoguanamine, 2,4-diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine, benzoguanimine, 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-phenyl, usaf rh-5, 2,4-diamino-6-phenyl-s-triazine, 2-phenyl-4,6-diamino-s-triazine, 4,6-diamino-2-phenyl-s-triazine, benzoguanamine van, s-triazine, 2,4-diamino-6-phenyl
PubChem CID 7064
IUPAC-namn 6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
LEDER NC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoguanamine
Smältpunkt 225°C to 228°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 153223
Merck Index 14,1089
Formel vikt 187.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.