Läs mer
Benzohydroxaminsyra, 98 %
Beskrivning
Benshydroxamsyra används som prekursor i syntesen av nya mono-anjoniska och di-anjoniska hydroxamatokomplex genom att reagera med BiPh3 och Bi(O(t)Bu) 3 , som har antibakteriell aktivitet mot helicobacter pylori. Det används vid fotometrisk bestämning av spårmängder av vanadin i legerat stål genom att tillverka vanadinkelat med blandad ligand med ammoniumtiocyanat. Det är också involverat i den palladiumkatalyserade syntesen av bensisoxazoloner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
nya mono-anjoniska och di-anjoniska hydroxamatokomplex genom att reagera med BiPh 3 och Bi(O(t)Bu) 3 , som har antibakteriell aktivitet mot helicobacter pylori. Det används vid fotometrisk bestämning av spårmängder av vanadin i legerat stål genom att tillverka vanadinkelat med blandad ligand med ammoniumtiocyanat. Det är också involverat i den palladiumkatalyserade syntesen av bensisoxazoloner.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Något lösligt i eter. Olösligt i bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzohydroxamic acid |
| Smältpunkt | ∼125 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 1907585 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol. Lätt löslig i eter. Olöslig i bensen. |
| Formel vikt | 137.14 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Benzohydroxamic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzohydroxamic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.