Läs mer
Benzohydroxaminsyra, TRC
Produktkod. 30240994
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240994 250 g
30240690 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30240994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB203750250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-18-1
Molekylformel C7 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Synonym Benzamide, N-hydroxy-, Benzohydroxamic acid (6CI,8CI), N-Hydroxybenzamide, BHAM, Benzenehydroxamic acid, Benzhydroxamic acid, Benzohydroximic acid, Benzoylhydroxylamine, Hydroxylamine, N-benzoyl-, N-Benzohydroxamic acid, N-Benzoylhydroxylamine, NSC 147248, NSC 3136, Phenylhydroxamic acid
IUPAC-namn N-hydroxybensamid
LEDER ONC(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzohydroxamic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c9-7(8-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H,8,9)
Formel vikt 137.0477
Kvantitet 250 g